Learn More
Abnova™ Human ALG2 Full-length ORF (NP_149078.1, 1 a.a. - 416 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16126303
Verfügbar ab: 29-08-2025
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human ALG2 Full-length ORF (NP_149078.1, 1 a.a. - 416 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16126303
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126303
Marke: Abnova™ H00085365P01.25ug
Nur noch null auf Lager
Verfügbar ab: 29-08-2025
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of the glycosyltransferase 1 family. The encoded protein acts as an alpha 1,3 mannosyltransferase, mannosylating Man(2)GlcNAc(2)-dolichol diphosphate and Man(1)GlcNAc(2)-dolichol diphosphate to form Man(3)GlcNAc(2)-dolichol diphosphate. Defects in this gene have been associated with congenital disorder of glycosylation type Ih (CDG-Ii). Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MAEEQGRERDSVPKPSVLFLHPDLGVGGAERLVLDAALALQARGCSVKIWTAHYDPGHCFAESRELPVRCAGDWLPRGLGWGGRGAAVCAYVRMVFLALYVLFLADEEFDVVVCDQVSACIPVFRLARRRKKILFYCHFPDLLLTKRDSFLKRLYRAPIDWIEEYTTGMADCILVNSQFTAAVFKETFKSLSHIDPDVLYPSLNVTSFDSVVPEKLDDLVPKGKKFLLLSINRYERKKNLTLALEALVQLRGRLTSQDWERVHLIVAGGYDERVLENVEHYQELKKMVQQSDLGQYVTFLRSFSDKQKISLLHSCTCVLYTPSNEHFGIVPLEAMYMQCPVIAVNSGGPLESIDHSVTGFLCEPDPVHFSEAIEKFIREPSLKATMGLAGRARVKEKFSPEAFTEQLYRYVTKLLV
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_149078.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 85365
Molekulargewicht 73.5kDa
Name ALG2 (Human) Recombinant Protein (P01)
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias CDGIi/FLJ14511/hALPG2
Gebräuchliche Bezeichnung ALG2
Gensymbol ALG2
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ALG2 Full-length ORF (NP_149078.1, 1 a.a. - 416 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >