Learn More
Abnova™ Human ALG1 Partial ORF (NP_061982, 154 a.a. - 253 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_061982
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 56052
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16128596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056052-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16118596
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00056052-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The enzyme encoded by this gene catalyzes the first mannosylation step in the biosynthesis of lipid-linked oligosaccharides. This gene is mutated in congenital disorder of glycosylation type Ik. [provided by RefSeq]
Sequence: IDWHNYGYSIMGLVHGPNHPLVLLAKWYEKFFGRLSHLNLCVTNAMREDLADNWHIRAVTVYDKPASFFKETPLDLQHRLFMKLGSMHSPFRARSEPEDP
Spezifikation
Spezifikation
NP_061982
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
HMAT1/HMT-1/HMT1
ALG1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
56052
ALG1 (Human) Recombinant Protein (Q01)
IDWHNYGYSIMGLVHGPNHPLVLLAKWYEKFFGRLSHLNLCVTNAMREDLADNWHIRAVTVYDKPASFFKETPLDLQHRLFMKLGSMHSPFRARSEPEDP
RUO
ALG1