Learn More
Abnova™ Human ALDH8A1 Full-length ORF (NP_072090.1, 1 a.a. - 487 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_072090.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 64577
Molekulargewicht 79.8kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16143643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064577-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16133643
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00064577-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This protein belongs to the aldehyde dehydrogenases family of proteins. It plays a role in a pathway of 9-cis-retinoic acid biosynthesis in vivo. This enzyme converts 9-cis-retinal into the retinoid X receptor ligand 9-cis-retinoic acid, and has approximately 40-fold higher activity with 9-cis-retinal than with all-trans-retinal. Therefore, it is the first known aldehyde dehydrogenase to show a preference for 9-cis-retinal relative to all-trans-retinal. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAGTNALLMLENFIDGKFLPCSSYIDSYDPSTGEVYCRVPNSGKDEIEAAVKAAREAFPSWSSRSPQERSRVLNQVADLLEQSLEEFAQAESKDQGKTLALARTMDIPRSVQNFRFFASSSLHHTSECTQMDHLGCMHYTVRAPVGVAGLISPWNLPLYLLTWKIAPAMAAGNTVIAKPSELTSVTAWMLCKLLDKAGVPPGVVNIVFGTGPRVGEALVSHPEVPLISFTGSQPTAERITQLSAPHCKKLSLELGGKNPAIIFEDANLDECIPATVRSSFANQGEICLCTSRIFVQKSIYSEFLKRFVEATRKWKVGIPSDPLVSIGALISKAHLEKVRSYVKRALAEGAQIWCGEGVDKLSLPARNQAGYFMLPTVITDIKDESCCMTEEIFGPVTCVVPFDSEEEVIERANNVKYGLAATVWSSNVGRVHRVAKKLQSGLVWTNCWLIRELNLPFGGMKSSGIGREGAKDSYDFFTEIKTITVKH
Spezifikation
Spezifikation
NP_072090.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
79.8kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ALDH12/DJ352A20.2/DKFZp779D2315/MGC138650
ALDH8A1
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
64577
ALDH8A1 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ALDH8A1