Learn More
Invitrogen™ Human ALDH1A1 ELISA Kit
Click to view available options
Menge:
10 x 96 Tests
5 x 96 Tests
96 Tests
Packungsgröße:
1 Stück
10 Stück
96 Stück
Beschreibung
Human ALDH1A1 quantitates human ALDH1A1 in serum, plasma, supernatant. The assay will exclusively recognize both natural and recombinant human ALDH1A1.
ALDH1A1 gehört zur Proteinfamilie der Aldehyd-Dehydrogenasen. Aldehyd-Dehydrogenase ist das zweite Enzym des wichtigsten oxidativen Wegs des Alkoholmetabolismus. Zwei große Leberisoformen dieses Enzyms, zytosolisch und mitochondrial, können anhand ihrer elektrophoretischen Mobilität, kinetischen Eigenschaften und subzellulären Lokalisationen unterschieden werden. Die meisten Menschen europäischer Abstammung haben zwei große Isoenzyme, während ungefähr 50 % der Menschen asiatischer Abstammung nur das zytosolische Isozym, nicht aber das mitochondriale Isozym aufweisen. Eine bemerkenswert höhere Häufigkeit akuter Alkoholvergiftungen bei Menschen asiatischer Abstammung im Vergleich zu Menschen europäischer Abstammung könnte auf das Fehlen des mitochondrialen Isozyms zurückzuführen sein.
Spezifikation
Spezifikation
| Zugriffsnummer | Acetaldehyddehydrogenase 1; Ahd2; Ahd-2; Alkoholdehydrogenase Familie 1, Unterfamilie A1; Alkoholdehydrogenase Familie 1, Unterfamilie A2; ALDC; Aldehyddehydrogenase 1 Familienmitglied A1; Aldehyddehydrogenase 1 Familie, Mitglied A1; Aldehydrogenase 1, Leberzytosolisch (Klasse 1); Aldehydrogenase 1, löslich; Hydrogenase 1; Hydrodealdealdehyd Aldehyd-Dehydrogenase 1A1; Aldehyd-Dehydrogenase 2; Aldehyd-Dehydrogenase-Familie 1 Mitglied A1; Aldehyd-Dehydrogenase-Familie 1, Mitglied A1; Aldehyd-Dehydrogenase, zytosolisch; Aldehydrogenase, Aldehyd Leber zytosolisch; ALDH; ALDH Klasse 1; ALDH1; ALDH11; ALDH1A1; ALDH1a2; ALDH2; ALDH-E1; ALHDII; E1; Epididymis luminales Protein 12; Epididymis luminales Protein 9; epididymis sekretorisches Spermienbindungsprotein Li 53 e; HEL12; HEL-9; HEL-S-53 e; MGC2318; Pumb1; RALDH 1; ralDH1; Retinaldehydrogenase 1; Retinaldehydrogenase 1 |
| Assay-Bereich | 0,4 bis 100 ng/ml |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0,4 ng/mL |
| Konjugat | Biotin |
| Produkttyp | ELISA |
| Probentyp | Plasma, Serum, Überstand |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Kolorimetrisches Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Gen-ID (Entrez) | P00352. |
| Gensymbol | ALDH1A1 |
| Interassay-VK | <12% |
| Mehr anzeigen |