Learn More
Abnova™ Human AK7 Partial ORF (NP_689540, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16131647
Abnova™ Human AK7 Partial ORF (NP_689540, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16131647
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Artikelnummer. 16131647
Marke: Abnova™ H00122481Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Afficher la politique du retour.
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: GNIGKFLSNCVVGASLEEITEEEEEEDENKSAMLEASSTKVKEGTFQIVGTLSKPDSPRPDFAVETYSAISQEDLLMRLLECDVIIYNITESSQQMEEAI
Spécification
Zugriffsnummer NP_689540
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 122481
Molekulargewicht 36.74kDa
Name AK7 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen GNIGKFLSNCVVGASLEEITEEEEEEDENKSAMLEASSTKVKEGTFQIVGTLSKPDSPRPDFAVETYSAISQEDLLMRLLECDVIIYNITESSQQMEEAI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias FLJ32864
Gebräuchliche Bezeichnung AK7
Gensymbol AK7
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Afficher plus Afficher moins
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
Abnova™ Human AK7 Partial ORF (NP_689540, 31 a.a. - 130 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis