Learn More
Abnova™ Human AK5 Partial ORF (NP_777283, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_777283
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 26289
Molekulargewicht 36.74kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16135466
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026289-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16125466
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00026289-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the adenylate kinase family, which is involved in regulating the adenine nucleotide composition within a cell by catalyzing the reversible transfer of phosphate groups among adenine nucleotides. This member is related to the UMP/CMP kinase of several species. It is located in the cytosol and expressed exclusively in brain. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MNTNDAKEYLARREIPQLFESLLNGLMCSKPEDPVEYLESCLQKVKELGGCDKVKWDTFVSQEKKTLPPLNGGQSRRSFLRNVMPENSNFPYRRYDRLPP
Spezifikation
Spezifikation
NP_777283
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.74kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AK6/MGC33326
AK5
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
26289
AK5 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MNTNDAKEYLARREIPQLFESLLNGLMCSKPEDPVEYLESCLQKVKELGGCDKVKWDTFVSQEKKTLPPLNGGQSRRSFLRNVMPENSNFPYRRYDRLPP
RUO
AK5