Learn More
Abnova™ Human AK2 Partial ORF (NP_001616.1, 1 a.a. - 96 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001616.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 204
Molekulargewicht 36.3kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16134484
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000204-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16144484
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000204-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 29-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adenylate kinases are involved in regulating the adenine nucleotide composition within a cell by catalyzing the reversible transfer of phosphate groups among adenine nucleotides. Three isozymes of adenylate kinase, namely 1, 2, and 3, have been identified in vertebrates; this gene encodes isozyme 2. Expression of these isozymes is tissue-specific and developmentally regulated. Isozyme 2 is localized in the mitochondrial intermembrane space and may play a role in apoptosis. Two transcript variants encoding distinct isoforms have been identified for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MAPSVPAAEPEYPKGIRAVLLGPPGAGKGTQAPRLAENFCVCHLATGDMLRAMVASGSELGKKLKATMDAGKLVSDEMVVELIEKNLETPLCKNGF
Spezifikation
Spezifikation
NP_001616.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.3kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADK2
AK2
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
204
AK2 (Human) Recombinant Protein (Q01)
MAPSVPAAEPEYPKGIRAVLLGPPGAGKGTQAPRLAENFCVCHLATGDMLRAMVASGSELGKKLKATMDAGKLVSDEMVVELIEKNLETPLCKNGF
RUO
AK2