Learn More
Abnova™ Human AHNAK Partial ORF (NP_076965, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16129896
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Abnova™ Human AHNAK Partial ORF (NP_076965, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16129896
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16129896
Marke: Abnova™ H00079026Q01.10ug
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Nur noch undefined auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
Sequence: MEKEETTRELLLPNWQGSGSHGLTIAQRDDGVFVQEVTQNSPAARTGVVKEGDQIVGATIYFDNLQSGEVTQLLNTMGHHTVGLKLHRKGDRSPEPGQTW
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_076965
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 79026
Molekulargewicht 36.74kDa
Name AHNAK (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen MEKEETTRELLLPNWQGSGSHGLTIAQRDDGVFVQEVTQNSPAARTGVVKEGDQIVGATIYFDNLQSGEVTQLLNTMGHHTVGLKLHRKGDRSPEPGQTW
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AHNAKRS/MGC5395
Gebräuchliche Bezeichnung AHNAK
Gensymbol AHNAK
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human AHNAK Partial ORF (NP_076965, 1 a.a. - 100 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >