Learn More
Abnova™ Human AGT Full-length ORF (AAH11519, 1 a.a. - 485 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH11519
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 183
Molekulargewicht 79.09kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16141361
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000183-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151361
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000183-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene, pre-angiotensinogen or angiotensinogen precursor, is expressed in the liver and is cleaved by the enzyme renin in response to lowered blood pressure. The resulting product, angiotensin I, is then cleaved by angiotensin converting enzyme (ACE) to generate the physiologically active enzyme angiotensin II. The protein is involved in maintaining blood pressure and in the pathogenesis of essential hypertension and preeclampsia. Mutations in this gene are associated with susceptibility to essential hypertension, and can cause renal tubular dysgenesis, a severe disorder of renal tubular development. Defects in this gene have also been associated with non-familial structural atrial fibrillation, and inflammatory bowel disease. [provided by RefSeq]
Sequence: MRKRAPQSEMAPAGVSLRATILCLLAWAGLAAGDRVYIHPFHLVIHNESTCEQLAKANAGKPKDPTFIPAPIQAKTSPVDEKALQDQLVLVAAKLDTEDKLRAAMVGMLANFLGFRIYGMHSELWGVVHGATVLSPTAVFGTLASLYLGALDHTADRLQAILGVPWKDKNCTSRLDAHKVLSALQAVQGLLVAQGRADSQAQLLLSTVVGVFTAPGLHLKQPFVQGLALYTPVVLPRSLDFTELDVAAEKIDRFMQAVTGWKTGCSLTGASVDSTLAFNTYVHFQGKMKGFSLLAEPQEFWVDNSTSVSVPMLSGMGTFQHWSDIQDNFSVTQVSFTESACLLLIQPHYASDLDKVEGLTFQQNSLNWMKKLSPRTIHLTMPQLVLQGSYDLQDLLAQAELPAILHTELNLQKLSNDRIRVGEVLNSIFFELEADEREPTESTQQLNKPEVLEVTLNRPFLFAVYDQSATALHFLGRVANPLSTA
Spezifikation
Spezifikation
AAH11519
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
79.09kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ANHU/FLJ92595/FLJ97926/SERPINA8
AGT
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
183
AGT (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
AGT