Learn More
Abnova™ Human AES Partial ORF (NP_001121, 2 a.a. - 110 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001121
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 166
Molekulargewicht 37.73kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000166-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151331
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000166-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene is similar in sequence to the amino terminus of Drosophila enhancer of split groucho, a protein involved in neurogenesis during embryonic development. The encoded protein, which belongs to the groucho/TLE family of proteins, can function as a homooligomer or as a heteroologimer with other family members to dominantly repress the expression of other family member genes. Three transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MFPQSRHSGSSHLPQQLKFTTSDSCDRIKDEFQLLQAQYHSLKLECDKLASEKSEMQRHYVMYYEMSYGLNIEMHKQAEIVKRLNGICAQVLPYLSQEHQQQVLGAIER
Spezifikation
Spezifikation
NP_001121
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.73kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AES-1/AES-2/ESP1/GRG/GRG5/TLE5
AES
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
166
AES (Human) Recombinant Protein (Q01)
MFPQSRHSGSSHLPQQLKFTTSDSCDRIKDEFQLLQAQYHSLKLECDKLASEKSEMQRHYVMYYEMSYGLNIEMHKQAEIVKRLNGICAQVLPYLSQEHQQQVLGAIER
RUO
AES