Learn More
Abnova™ Human ADORA3 Partial ORF (AAH29831, 121 a.a. - 225 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH29831
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 140
Molekulargewicht 37.18kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16131301
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000140-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16141301
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000140-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 30-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a protein that belongs to the family of adenosine receptors, which are G-protein-coupled receptors that are involved in a variety of intracellular signaling pathways and physiological functions. The receptor encoded by this gene mediates a sustained cardioprotective function during cardiac ischemia, it is involved in the inhibition of neutrophil degranulation in neutrophil-mediated tissue injury, it has been implicated in both neuroprotective and neurodegenerative effects, and it may also mediate both cell proliferation and cell death. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: VTTHRRIWLALGLCWLVSFLVGLTPMFGWNMKLTSEYHRNVTFLSCQFVSVMRMDYMVYFSFLTWIFIPLVVMCAIYLDIFYIIRNKLSLNLSNSKETGAFYGRE
Spezifikation
Spezifikation
AAH29831
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
37.18kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
A3AR/AD026/bA552M11.5
ADORA3
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
140
ADORA3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
VTTHRRIWLALGLCWLVSFLVGLTPMFGWNMKLTSEYHRNVTFLSCQFVSVMRMDYMVYFSFLTWIFIPLVVMCAIYLDIFYIIRNKLSLNLSNSKETGAFYGRE
RUO
ADORA3