Learn More
Abnova™ Human ADH4 Full-length ORF (AAH22319.1, 1 a.a. - 380 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH22319.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 127
Molekulargewicht 66.6kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16121281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000127-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16131281
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000127-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes class II alcohol dehydrogenase 4 pi subunit, which is a member of the alcohol dehydrogenase family. Members of this enzyme family metabolize a wide variety of substrates, including ethanol, retinol, other aliphatic alcohols, hydroxysteroids, and lipid peroxidation products. Class II alcohol dehydrogenase is a homodimer composed of 2 pi subunits. It exhibits a high activity for oxidation of long-chain aliphatic alcohols and aromatic alcohols and is less sensitive to pyrazole. This gene is localized to chromosome 4 in the cluster of alcohol dehydrogenase genes. [provided by RefSeq]
Sequence: MGTKGKVIKCKAAIAWEAGKPLCIEEVEVAPPKAHEVRIQIIATSLCHTDATVIDSKFEGLAFPVIVGHEAAGIVESIGPGVTNVKPGDKVIPLYAPLCRKCKFCLSPLTNLCGKISNLKSPASDQQLMEDKTSRFTCKGKPVYHFFGTSTFSQYTVVSDINLAKIDDDANLERVCLLGCGFSTGYGAAINNAKVTPGSTCAVFGLGGVGLSAVMGCKAAGASRIIGIDINSEKFVKAKALGATDCLNPRDLHKPIQEVIIELTKGGVDFALDCAGGSETMKAALDCTTAGWGSCTFIGVAAGSKGLTVFPEELIIGRTINGTFFGGWKSVDSIPKLVTDYKNKKFNLDALVTHTLPFDKISEAFDLMNQGKSIRTILIF
Spezifikation
Spezifikation
AAH22319.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
66.6kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADH-2
ADH4
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
127
ADH4 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ADH4