Learn More
Abnova™ Human ADFP Full-length ORF (NP_001113.2, 1 a.a. - 437 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_001113.2
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 123
Molekulargewicht 74.5kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161271
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000123-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151271
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000123-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 07-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Adipocyte differentiation-related protein is associated with the globule surface membrane material. This protein is a major constituent of the globule surface. Increase in mRNA levels is one of the earliest indications of adipocyte differentiation [provided by RefSeq]
Sequence: MASVAVDPQPSVVTRVVNLPLVSSTYDLMSSAYLSTKDQYPYLKSVCEMAENGVKTITSVAMTSALPIIQKLEPQIAVANTYACKGLDRIEERLPILNQPSTQIVANAKGAVTGAKDAVTTTVTGAKDSVASTITGVMDKTKGAVTGSVEKTKSVVSGSINTVLGSRMMQLVSSGVENALTKSELLVEQYLPLTEEELEKEAKKVEGFDLVQKPSYYVRLGSLSTKLHSRAYQQALSRVKEAKQKSQQTISQLHSTVHLIEFARKNVYSANQKIQDAQDKLYLSWVEWKRSIGYDDTDESHCAEHIESRTLAIARNLTQQLQTTCHTLLSNIQGVPQNIQDQAKHMGVMAGDIYSVFRNAASFKEVSDSLLTSSKGQLQKMKESLDDVMDYLVNNTPLNWLVGPFYPQLTESQNAQDQGAEMDKSSQETQRSEHKTH
Spezifikation
Spezifikation
NP_001113.2
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
74.5kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ADRP/MGC10598
ADFP
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
123
ADFP (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ADFP