missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Human ADAMTSL-1/Punctin Antibody, R&D Systems™

Artikelnummer. 18060352
Change view
Click to view available options
Menge:
100 μg
25 μg
Packungsgröße:
100 Mikrogramm
25 Mikrogramm
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
18060352 100 μg 100 Mikrogramm
18726297 25 μg 25 Mikrogramm
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 18060352 Lieferant R&D Systems Lieferanten-Nr. AF1717

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Goat Polyclonal Antibody

ADAMTSL-1/Punctin Polyclonal specifically detects ADAMTSL-1/Punctin in Human samples. It is validated for Western Blot, Immunoprecipitation.
TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Antigen ADAMTSL-1/Punctin
Anwendungen Western Blot, Immunoprecipitation
Klassifikation Polyclonal
Konzentration LYOPH
Konjugat Unconjugated
Verdünnung Western Blot 0.1 ug/mL, Immunoprecipitation 25 ug/mL
Gen-Zugriffsnummer Q8N6G6
Gen-Alias ADAM-TS related protein 1, ADAMTSL1, ADAMTSL-1, ADAMTS-like 1, ADAMTS-like protein 1, ADAMTSR1MGC118805, C9orf94, chromosome 9 open reading frame 94, DKFZp686L03130, FLJ35283, FLJ41032, FLJ46891, MGC118803, MGC40193, PUNCTIN, Punctin-1
Gensymbole ADAMTSL1
Wirtsspezies Goat
Immunogen Mouse myeloma cell line NS0-derived recombinant human ADAMTSL-1/Punctin Glu29-Ser525 Accession # Q8N6G6
Reinigungsverfahren Affinity Purified
Menge 100 μg
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 92949
Testspezifität Detects human ADAMTSL-1/Punctin in direct ELISAs and Western blots.
Rekonstitution Reconstitute at 0.2 mg/mL in sterile PBS.
Zielspezies Human
Inhalt und Lagerung Use a manual defrost freezer and avoid repeated freeze-thaw cycles. 12 months from date of receipt, -20 to -70 degreesC as supplied. 1 month, 2 to 8 degreesC under sterile conditions after reconstitution. 6 months, -20 to -70 degreesC under sterile conditions after reconstitution.
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen

For Research Use Only

Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.