Learn More
Abnova™ Human ADAMTS15 Partial ORF (NP_620686, 863 a.a. - 950 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_620686
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 170689
Molekulargewicht 35.42kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16132327
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00170689-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16122327
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00170689-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 05-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the ADAMTS (a disintegrin and metalloproteinase with thrombospondin motifs) protein family. ADAMTS family members share several distinct protein modules, including a propeptide region, a metalloproteinase domain, a disintegrin-like domain, and a thrombospondin type 1 (TS) motif. Individual members of this family differ in the number of C-terminal TS motifs, and some have unique C-terminal domains. The protein encoded by this gene has a high sequence similarity to the proteins encoded by ADAMTS1 and ADAMTS8. [provided by RefSeq]
Sequence: AVDCRGSAGQRTVPACDAAHRPVETQACGEPCPTWELSAWSPCSKSCGRGFQRRSLKCVGHGGRLLARDQCNLHRKPQELDFCVLRPC
Spezifikation
Spezifikation
NP_620686
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
35.42kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MGC126403
ADAMTS15
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
170689
ADAMTS15 (Human) Recombinant Protein (Q01)
AVDCRGSAGQRTVPACDAAHRPVETQACGEPCPTWELSAWSPCSKSCGRGFQRRSLKCVGHGGRLLARDQCNLHRKPQELDFCVLRPC
RUO
ADAMTS15