Learn More
Abnova™ Human ADAM22 Full-length ORF (AAH36029.1, 1 a.a. - 342 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH36029.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 53616
Molekulargewicht 65.9kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16130413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053616-P01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16120413
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00053616-P01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 03-06-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This gene encodes a member of the ADAM (a disintegrin and metalloprotease domain) family. Members of this family are membrane-anchored proteins structurally related to snake venom disintegrins, and have been implicated in a variety of biological processes involving cell-cell and cell-matrix interactions, including fertilization, muscle development, and neurogenesis. This gene is highly expressed in the brain and may function as an integrin ligand in the brain. Alternative splicing results in several transcript variants. [provided by RefSeq]
Sequence: MQAAVAVSVPFLLLCVLGTCPPARCGQAGDASLMELEKRKENRFVERQSIVPLRLIYRSGGEDESRHDALDTRVRGDVGGPQLTHVDQASFQVDAFGTSFILDVVLNHDLLSSEYIERHIEHGGKTVEVKGGEHCYYQGHIRGNPDSFVALSTCHGLHGMFYDGNHTYLIEPEENDTTQEDFHFHSVYKSRLFEFSLDDLPSEFQQVNITPSKFILKPRPKRSKRQLRRYPRNVEEETKYIELMIVNDHLMFKKHRLSVVHTNTYAKSVVNMADLIYKDQLKTRIVLVAMETWATDNKFAISENPLITLREFMKYRRDFIKEKSDAVHLFSYVTSVMMYYFF
Spezifikation
Spezifikation
AAH36029.1
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
65.9kDa
Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
MDC2/MGC149832
ADAM22
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
53616
ADAM22 (Human) Recombinant Protein (P01)
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
RUO
ADAM22