Learn More
Invitrogen™ Human ADAM12 S Isoform Recombinant Protein
Artikelnummer. 11574211
Click to view available options
Menge:
1 mg
Packungsgröße:
1 Milligramm
Artikelnummer. 11574211
Marke: Invitrogen™ RP75523
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Recombinant Protein
This product contains purified recombinant human ADAM12 S Isoform protein with an N-terminal hexahistidine tag. This product may be used as a positive control in many immunological assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zugriffsnummer O43184
Konzentration 0.27 mg/mL
Zur Verwendung mit (Anwendung) Control, Western Blot
Zusammensetzung 25 mM sodium acetate with 50% glycerol and no preservative; pH 4.8
Gen-ID (Entrez) 8038
Molekulargewicht 62.16 kDa
Name Human ADAM12 S Isoform
pH-Bereich 4.8
Menge 1 mg
Quelle E. coli
Immunogen N/A
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias a disintegrin and metalloproteinase; ADAM; ADAM 12; ADAM metallopeptidase domain 12; ADAM12; ADAM12-OT1; ADAMs; CAR10; Disintegrin and metalloproteinase domain-containing protein 12; MCMP; MCMPMltna; meltrin-alpha; metalloendopeptidases; metalloprotease-disintegrin 12 transmembrane; MLTN; MLTNA; UNQ346/PRO545
Gebräuchliche Bezeichnung ADAM12 S Isoform
Gensymbol ADAM12
Konjugat Unconjugated
Spezies E. coli
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung His-tag
Sequenz Amino acids Glu208- Ile738 containing an N-terminal His-tag
Inhalt und Lagerung -20°C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Expressionssystem E. coli
Form Liquid
Protein-Subtyp Recombinant
Reinheits- oder Qualitätsgrad >95%, by SDS-PAGE under reducing conditions