missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Novus Biologicals™ Human ACBP - Ready-To-Use ELISA Kit (Colorimetric)
Spezifikation
Spezifikation
| Assay-Bereich | 0.156 - 10 ng/mL (example only; lot dependent) |
| Assay-Empfindlichkeit: | 0.054 ng/mL (example only; lot dependent) |
| Produkttyp | ELISA Kit (Colorimetric) |
| Probentyp | Serum, Plasma, Tissue Homogenates, Cell Lysates, Cell Culture Supernatant, Biological Fluids |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA |
| Gen-ID (Entrez) | 1622 |
| Gensymbol | DBI |
| Menge | 1 Kit |
| Forschungsgebiet | Cancer |
| Lagerungsbedingungen | Storage of components varies. See protocol for specific instructions. |
| Mehr anzeigen |
Name des Produkts
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?