Learn More
Abnova™ Human ACACA Partial ORF (NP_942131, 1 a.a. - 99 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_942131
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 31
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16134244
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000031-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16124244
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00000031-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Acetyl-CoA carboxylase (ACC) is a complex multifunctional enzyme system. ACC is a biotin-containing enzyme which catalyzes the carboxylation of acetyl-CoA to malonyl-CoA, the rate-limiting step in fatty acid synthesis. There are two ACC forms, alpha and beta, encoded by two different genes. ACC-alpha is highly enriched in lipogenic tissues. The enzyme is under long term control at the transcriptional and translational levels and under short term regulation by the phosphorylation/dephosphorylation of targeted serine residues and by allosteric transformation by citrate or palmitoyl-CoA. Multiple alternatively spliced transcript variants divergent in the 5' sequence and encoding distinct isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq]
Sequence: MWWSTLMSILRARSFWKWISTQTVRIIRAVRAHFGGIMDEPSPLAQPLELNQHSRFIIGSVSEDNSEDEISNLVKLDLLEEKEGSLSPASVGSDTLSDL
Spezifikation
Spezifikation
NP_942131
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
ACAC/ACC/ACC1/ACCA
ACACA
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
31
ACACA (Human) Recombinant Protein (Q01)
MWWSTLMSILRARSFWKWISTQTVRIIRAVRAHFGGIMDEPSPLAQPLELNQHSRFIIGSVSEDNSEDEISNLVKLDLLEEKEGSLSPASVGSDTLSDL
RUO
ACACA