Learn More
Abnova™ Human ABI3 Partial ORF (NP_057512.1, 75 a.a. - 182 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16136736
Abnova™ Human ABI3 Partial ORF (NP_057512.1, 75 a.a. - 182 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. p-7100408
25 μg, 25 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16136736
Marke: Abnova™ H00051225Q01.25ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
This gene encodes a member of an adaptor protein family. Members of this family encode proteins containing a homeobox homology domain, proline rich region and Src-homology 3 (SH3) domain, and are components of the Abi/WAVE complex which regulates Rac-dependent actin polymerization. The encoded protein inhibits ectopic metastasis of tumor cells as well as cell migration. This may be accomplished through interaction with p21-activated kinase. [provided by RefSeq]
Sequence: MLDLQGAALRQVEARVSTLGQMVNMHMEKVARREIGTLATVQRLPPGQKVIAPENLPPLTPYCRRPLNFGCLDDIGHGIKDLSTQLSRTGTLSRKSIKAPATPASATL
Spezifikation
Zugriffsnummer NP_057512.1
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 51225
Molekulargewicht 37.62kDa
Name ABI3 (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 25 μg
Immunogen MLDLQGAALRQVEARVSTLGQMVNMHMEKVARREIGTLATVQRLPPGQKVIAPENLPPLTPYCRRPLNFGCLDDIGHGIKDLSTQLSRTGTLSRKSIKAPATPASATL
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias NESH/SSH3BP3
Gebräuchliche Bezeichnung ABI3
Gensymbol ABI3
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human ABI3 Partial ORF (NP_057512.1, 75 a.a. - 182 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >