Learn More
Abnova™ Human AATK Partial ORF (AAH47378, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal Artikelnummer.: 16151066
Abnova™ Human AATK Partial ORF (AAH47378, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Artikelnummer. 16151066
10 μg, 10 Mikrogramm
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16151066
Marke: Abnova™ H00009625Q01.10ug
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
The protein encoded by this gene contains a tyrosine kinase domain at the N-terminus and a proline-rich domain at the C-terminus. This gene is induced during apoptosis, and expression of this gene may be a necessary pre-requisite for the induction of growth arrest and/or apoptosis of myeloid precursor cells. This gene has been shown to produce neuronal differentiation in a neuroblastoma cell line. [provided by RefSeq]
Sequence: SPEFVLKEAQEGCEPQAFAELASEGEGPGPETRLSTSLSGLNEKNPYRDSAYFSDLEAEAEATSGPEKKCGGDRAPGPELGLRSTGQPSEQVCLRPGVSG
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH47378
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9625
Molekulargewicht 36.63kDa
Name AATK (Human) Recombinant Protein (Q01)
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Immunogen SPEFVLKEAQEGCEPQAFAELASEGEGPGPETRLSTSLSGLNEKNPYRDSAYFSDLEAEAEATSGPEKKCGGDRAPGPELGLRSTGQPSEQVCLRPGVSG
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Kennzeichnung RUO
Gen-Alias AATYK/AATYK1/KIAA0641/LMR1/LMTK1/p35BP
Gebräuchliche Bezeichnung AATK
Gensymbol AATK
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Expressionssystem wheat germ expression system
Form Liquid
Name des Produkts
Abnova™ Human AATK Partial ORF (AAH47378, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal >