Learn More
Abnova™ Human AATK Partial ORF (AAH47378, 161 a.a. - 260 a.a.) Recombinant Protein with GST-tag at N-terminal
Used for AP, Array, ELISA, WB-Re
361.00 CHF - 547.00 CHF
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH47378
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
Gen-ID (Entrez) 9625
Molekulargewicht 36.63kDa
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16161066
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009625-Q01.25UG
25 ug
547.00 CHF
25 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16151066
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Abnova™
H00009625-Q01.10UG
10 ug
361.00 CHF
10 Mikrogramm
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 31-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
The protein encoded by this gene contains a tyrosine kinase domain at the N-terminus and a proline-rich domain at the C-terminus. This gene is induced during apoptosis, and expression of this gene may be a necessary pre-requisite for the induction of growth arrest and/or apoptosis of myeloid precursor cells. This gene has been shown to produce neuronal differentiation in a neuroblastoma cell line. [provided by RefSeq]
Sequence: SPEFVLKEAQEGCEPQAFAELASEGEGPGPETRLSTSLSGLNEKNPYRDSAYFSDLEAEAEATSGPEKKCGGDRAPGPELGLRSTGQPSEQVCLRPGVSG
Spezifikation
Spezifikation
AAH47378
50mM Tris-HCI, 10mM reduced Glutathione, pH=8.0 in the elution buffer.
36.63kDa
12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
AATYK/AATYK1/KIAA0641/LMR1/LMTK1/p35BP
AATK
Recombinant
wheat germ expression system
Antibody Production, ELISA, Protein Array, Western Blot
9625
AATK (Human) Recombinant Protein (Q01)
SPEFVLKEAQEGCEPQAFAELASEGEGPGPETRLSTSLSGLNEKNPYRDSAYFSDLEAEAEATSGPEKKCGGDRAPGPELGLRSTGQPSEQVCLRPGVSG
RUO
AATK