Learn More
Cole-Parmer™ Hubtron™ Advance Fluorelastomer-Schläuche
Ideal für den Transfer korrosiver Chemikalien, elektronische Anwendungen, Tinten- und allgemeine Druckanwendungen sowie in der Automobilindustrie
670.00 CHF - 1110.00 CHF
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | Harz: FDA; DEHP-frei; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; NSF-61; NSF-51; 3A; ADCF; USP |
---|---|
Autoklavierbar | Ja |
Material | PTFE |
Gesamtlänge (angloamerikanisch) | 25 ft. |
Gesamtlänge (metrisch) | 7.6 m |
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Innendurchmesser (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
11785298
|
Cole-Parmer™
95226-00 |
1.6 mm |
670.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 14-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
11705308
|
Cole-Parmer™
95226-04 |
4.8 mm |
1110.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-08-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
- Transparent, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, hohe chemische Verträglichkeit.
- Innenauskleidung aus Fluorkunststoff, Außenhülle aus Fluorelastomer.
- Glatte Innenauskleidung.
- Ausgezeichnete Alkohol-, Ester-, Säure- und Alkalibeständigkeit.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Harz: FDA; DEHP-frei; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; NSF-61; NSF-51; 3A; ADCF; USP | |
PTFE | |
7.6 m | |
14 °F | |
Durchsichtig | |
120 °C |
Ja | |
25 ft. | |
1.6 mm | |
−10 °C | |
248 °F |