Learn More
Cole-Parmer™ Hubtron™ Advance Fluorelastomer-Schläuche
Ideal für den Transfer korrosiver Chemikalien, elektronische Anwendungen, Tinten- und allgemeine Druckanwendungen sowie in der Automobilindustrie
Marke: Cole-Parmer™ 95226-02
Additional Details : Gewicht : 0.80000kg
Beschreibung
- Transparent, sehr geringe Gasdurchlässigkeit, hohe chemische Verträglichkeit.
- Innenauskleidung aus Fluorkunststoff, Außenhülle aus Fluorelastomer.
- Glatte Innenauskleidung.
- Ausgezeichnete Alkohol-, Ester-, Säure- und Alkalibeständigkeit.
- Autoklavierbar.
Spezifikation
Harz: FDA; DEHP-frei; Phthalat-frei; Europäisches Arzneibuch; NSF-61; NSF-51; 3A; ADCF; USP | |
248 °F | |
Ja | |
PTFE | |
25 ft. | |
1.6 mm | |
−10 °C |
Durchsichtig | |
120 °C | |
3.0 mm | |
6.4 mm | |
7.6 m | |
14 °F |