Learn More
Trajan™ HT Science Silikon-Septen
Click to view available options
Außendurchmesser (metrisch):
9.5 mm
11 mm
17 mm
Menge:
100/Pckg.
25 Packung
25/Pckg.
Packungsgröße:
100 Stück
25 Stück
Beschreibung
- Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
Spezifikation
| Typ | HT GC-Septen |
| Außendurchmesser (metrisch) | 17 mm |
| Max. Temperatur (metrisch) | 400 °C |
| Material | BTO Silikon |
| Menge | 25/Pckg. |