Learn More
Trajan™ HT Science Silikon-Septen
HT GC-Septen sind ein blutungs- und temperaturoptimiertes Material
Marke: Trajan™ 041881
Additional Details : Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Für Bluten und Temperatur optimierte Septen
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 400 °C (330 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
9.5 mm | |
BTO Silikon | |
350 °C | |
100/Pckg. |