Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ High-Throughput PCR Product Cleanup, 2 mL
Artikelnummer. 15899906
Click to view available options
:
1.000 Reaktionen
Artikelnummer. 15899906
Marke: Applied Biosystems™ 783951000RX
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Die HT ExoSAP-IT PCR-Produkt-Aufreinigung ist eine alternative Formulierung des ExoSAP-IT Reagenz, die speziell für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten entwickelt wurde.
  • PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
  • Außergewöhnliche Genauigkeit: Erzielen Sie Daten von höchster Qualität auch bei langen Leselängen
  • 10 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
  • Einfach, in einem Schritt: Ersetzt die mehreren Schritte und die verschwendete Zeit, die mit Beads oder Säulen verbunden ist.
  • Verarbeitung mit hohem Durchsatz: Noch schnellere Ergebnisse mit einer niedrigviskosen Formulierung und einem Pipettierroboter
  • Skalierbar: Behandeln Sie Reaktionsvolumen von 5 μl bis 5 l
  • Praktische Verpackung: Erhältlich in 8-Röhrchenstreifen und 12-Streifen in einer 96-Well-Mikrotiterplatte
  • Stabil bei 25 °C für 8 Stunden: Erhält die volle Funktionsaktivität und bei 45 °C ist sie eine Woche lang stabil