Learn More
Applied Biosystems™ HT ExoSAP-IT™ High-Throughput PCR Product Cleanup
Die HT ExoSAP-IT PCR-Produkt-Aufreinigung ist eine alternative Formulierung des ExoSAP-IT Reagenz, die speziell für die einzigartigen Anforderungen von automatisierten Plattformen mit hohem Durchsatz und Mehrkanalpipetten entwickelt wurde.
624.00 CHF - 5120.00 CHF
Spezifikation
Inhalt und Lagerung | Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern. |
---|---|
Produkttyp | PCR-Produkt-Aufreinigung |
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Anzahl Reaktionen | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15837121
|
Applied Biosystems™
783951EA |
480 Reaktionen |
624.00 CHF
1 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15827121
|
Applied Biosystems™
783951000RX |
1000 Reaktionen |
1218.00 CHF
1000 Reaktionen |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
15809916
|
Applied Biosystems™
783955000RX |
5000 Reaktionen |
5120.00 CHF
1 Stück |
Verfügbar ab: 21-08-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
Sie haben bereits ein Konto? Melden Sie sich an um den Preis und die Verfügbarkeit zu sehen. Neu hier? Registrieren Sie sich noch heute bei uns! |
|||||
Beschreibung
- PCR-Reinigung mit einem Röhrchen: Fügen Sie HT ExoSAP-IT-Reagenz direkt zum PCR-Produkt hinzu
- Außergewöhnliche Genauigkeit: Erzielen Sie Daten von höchster Qualität auch bei langen Leselängen
- 10 % Probenrückgewinnung: Kein Verlust von PCR-Produkten unabhängig von der Fragmentgröße
- Einfach, in einem Schritt: Ersetzt die mehreren Schritte und die verschwendete Zeit, die mit Beads oder Säulen verbunden ist.
- Verarbeitung mit hohem Durchsatz: Noch schnellere Ergebnisse mit einer niedrigviskosen Formulierung und einem Pipettierroboter
- Skalierbar: Behandeln Sie Reaktionsvolumen von 5 μl bis 5 l
- Praktische Verpackung: Erhältlich in 8-Röhrchenstreifen und 12-Streifen in einer 96-Well-Mikrotiterplatte
- Stabil bei 25 °C für 8 Stunden: Erhält die volle Funktionsaktivität und bei 45 °C ist sie eine Woche lang stabil
Spezifikation
Auf Trockeneis geliefert.Bei -20 °C lagern. | |
PCR-Produkt-Aufreinigung |