Learn More
BTX™ HT 96-Well-Elektroporationsplatte
Beschreibung
- 96-Well-Einweg-Elektroporationsplatte
- 2 mm Spalt
- 100 μl
- Beschichtet
- 1 Platte
Spezifikation
Spezifikation
| Format | 96-Well |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | Transfektion von Säugetierzellen, Transformation von Bakterien und Hefen, siRNA- und cDNA-Bibliotheksscreening |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | ECM 630 HT, ECM 830 HT und Gemini X2 HT Elektroporationssysteme |
| Produktlinie | BTX-Elektroporation |
| Produkttyp | Verbrauchsmaterial für die Elektroporation |
| Beschreibung | Einweg-96-Well-Elektroporationsplatten, 4 mm Spalt, 200 μl, 1 Platte |
| Elektroporationskammer | 96-Well-Elektroporationsplatte |
| Menge | Je 1 |
| Größe (angloamerikanisch) Lücke | 0,15 in. |
| Größe (metrisch) Abstand | 4 mm |
| Mehr anzeigen |