Learn More
BTX™ HT 96-Well-Elektroporationsplatte
Artikelnummer. 15477310
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe (metrisch) Abstand:
2 mm
4 mm
Packungsgröße:
1 Stück
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe (metrisch) Abstand Packungsgröße
15477310 2 mm 1 Stück
15487310 4 mm 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15477310 Lieferant BTX™ Lieferanten-Nr. 450450
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    319.00 CHF
    273.32 CHF / 1 Stück
    Sparen 45.68 CHF
    14% Rabatt
Verfügbar ab: 13-01-2027
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HT 96-Well-Elektroporationsplatte zur Verwendung mit ECM 630 und ECM 830 Elektroporationssysteme.
  • 96-Well-Einweg-Elektroporationsplatte
  • 2 mm Spalt
  • 100 μl
  • Beschichtet
  • 1 Platte
Spezifikation
Format 96-Well
Zur Verwendung mit (Anwendung) Transfektion von Säugetierzellen, Transformation von Bakterien und Hefen, siRNA- und cDNA-Bibliotheksscreening
Zur Verwendung mit (Geräte) ECM 630 HT, ECM 830 HT, Gemini X2 HT, 96-Well Elektroporationssysteme
Produktlinie BTX-Elektroporation
Produkttyp Verbrauchsmaterial für die Elektroporation
Beschreibung 96-Well-Einweg-Elektroporationsplatte, 2 mm Spalt, 100 μl, beschichtet, 1 Platte
Elektroporationskammer 96-Well-Elektroporationsplatte
Menge Je 1
Größe (angloamerikanisch) Lücke 0.078 Zoll
Größe (metrisch) Abstand 2 mm
Volumen (metrisch) 100 μl (Arbeiten)
Sterilität Steril
Anschlusstyp Banane-auf-Standardanschluss
Pulse Form Exponenzielle Zerfallwelle, Rechteckwelle
Hochdurchsatz-Kompatibilität Ja