Learn More
Gestigkeit Harry™ Heizplatte, thermostatisch geregelt, 1800W300x300 mm, bis 300 °C
Shape: Square; Size: 11.8 x 11.8 in.
Marke: Gestigkeit Harry™ HT02
Additional Details : Gewicht : 11.00000kg
Spezifikation
Hot Plate | |
Square | |
11.8 x 11.8 in. | |
11 kg | |
230 V, 1800 w |
230 V | |
Aluminum Alloy | |
50°C to 300°C | |
1800 w |