Learn More
Horst™ Flexibler Heizleiter, Modell HSS
Produktkod. 10210212
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Abmessungen (L x B):
0.6 l (m)
10 l (m)
1 l (m)
2 l (m)
3 l (m)
4 L (m)
5 l (m)
6 l (m)
Förpackningsstorlek
1 Stück
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Produktkod. 10210212
missing translation for 'mfr': Horst™ 20907
Bara null kvar
Lägg i varukorgen
Lägg i varukorgen
Denna artikel kan inte returneras. Se returpolicy
Specifikationer
Abmessungen (L x B) 6 l (m)
Abmessungen (L x B x H) 6 l (m)
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HSS
Produkttyp Flexibles Heizband
Korrigering av produktinnehåll
Din input är viktig för oss. Fyll i det här formuläret för att ge feedback relaterad till innehållet på denna produkt.
Produkttitel
Genom att klicka på Skicka bekräftar du att du kan bli kontaktad av Fisher Scientific angående feedbacken du har lämnat i detta formulär. Vi kommer inte att dela din information för andra ändamål. All kontaktinformation som tillhandahålls ska också underhållas i enlighet med vår Sekretesspolicy.
Tack! Din feedback har skickats. Fisher Scientific arbetar alltid för att förbättra vårt innehåll åt dig. Vi uppskattar din feedback.