Learn More
Horst™ Flexibles Heizkabel, Modell HSQ
Artikelnummer. 10701943
Ansicht ändern
Click to view available options
Länge (metrisch) Netzkabel:
1m
3m
4m
5m
6m
Packungsgröße:
1 Stück
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Länge (metrisch) Netzkabel Packungsgröße
10701943 5m 1 Stück
10097011 1m 1 Stück
10571162 3m 1 Stück
10361792 4m 1 Stück
10322132 6m 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 10701943 Lieferant Horst™ Lieferanten-Nr. 21005
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    332.12 CHF
    208.91 CHF / 1 Stück
    Sparen 123.21 CHF
    37% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Spezifikation
Abmessungen (L x B) 5 lm
Abmessungen (L x B x H) 5 lm
Elektrische Anforderungen ∼230 V Spannung
Modell HSQ
Länge (metrisch) Netzkabel 5m
Produkttyp Flexibles Heizkabel