Learn More
HSPA2 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen HSPA2
Konzentration 0.14 mg/mL
Anwendungen Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12797-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840704
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12797-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 17-04-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
This antibody well recognized the endogenous HSPA4 protein in testis and multiple cell lines.
In cooperation with other chaperones, Hsp70s stabilize preexistent proteins against aggregation and mediate the folding of newly translated polypeptides in the cytosol as well as within organelles. These chaperones participate in all these processes through their ability to recognize nonnative conformations of other proteins. They bind extended peptide segments with a net hydrophobic character exposed by polypeptides during translation and membrane translocation, or following stress-induced damage.
Spezifikation
Spezifikation
HSPA2
Western Blot, Flow Cytometry, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse, Rat
P14659, P17156, P54652
15512, 3306, 60460
HSPA2 Fusion Protein Ag3539
Primary
-20°C
HSPA2
0.14 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Heat shock 70 kDa protein 2, heat shock 70kDa protein 2, HSP70 2, HSP70 3, HSPA2
HSPA2
IgG
Antigen Affinity Chromatography