missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
HSP27, p Ser78 Antibody (2079A), DyLight 350, Novus Biologicals™
Rabbit Monoclonal Antibody
Marke: Novus Biologicals MAB9355UV
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
HSP27 Monoclonal antibody specifically detects HSP27 in Human samples. It is validated for Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry
Spezifikation
| HSP27 | |
| Monoclonal | |
| DyLight 350 | |
| 28 kDa heat shock protein, DKFZp586P1322, Estrogen-regulated 24 kDa protein, Heat shock 27 kDa protein, heat shock 27kD protein 1, heat shock 27kDa protein 1, heat shock protein beta-1, HMN2B, HS.76067, Hsp25, HSP27HSP 27, HSP28CMT2F, HspB1, SRP27, Stress-responsive protein 27 | |
| Phosphopeptide containing the human HSP27 S78 site, Accession # P04792 | |
| 100 μg | |
| Cancer, Cell Biology, Cell Cycle and Replication, Golgi Apparatus Markers, Membrane Trafficking and Chaperones, Neuroscience | |
| 3315 | |
| Store at 4°C in the dark. | |
| IgG |
| Western Blot, Flow Cytometry, Immunocytochemistry | |
| 2079A | |
| 50mM Sodium Borate | |
| Rabbit | |
| Protein A or G purified | |
| RUO | |
| Primary | |
| Human | |
| Purified |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur