missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

HSD17B11 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech

Artikelnummer. 16847174 Alle ansehen Proteintech Produkte
Change view
Click to view available options
Menge:
20 μL
150 μL
Packungsgröße:
150 Mikroliter
20 Mikroliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16847174 20 μL 20 Mikroliter
16837174 150 μL 150 Mikroliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 16847174 Lieferant Proteintech Lieferanten-Nr. 173011AP20UL

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Rabbit Polyclonal Antibody

Short-chain alcohol dehydrogenases, such as HSD17B11, metabolize secondary alcohols and ketones.

Spezifikation

Antigen HSD17B11
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konzentration 0.21 mg/mL
Konjugat Unconjugated
Zusammensetzung PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Gen HSD17B11
Gen-Zugriffsnummer Q6AYS8, Q8NBQ5, Q9EQ06
Gen-Alias 17 beta HSD 11, 17 beta HSD XI, 17 BETA HSD11, 17 BETA HSDXI, 17betaHSD11, 17betaHSDXI, 17bHSD11, DHRS8, HSD17B11, PAN1B, RETSDR2, SDR16C2, UNQ207/PRO233
Gensymbole Hsd17b11
Wirtsspezies Rabbit
Immunogen HSD17B11 Fusion Protein Ag11182
Reinigungsverfahren Antigen Affinity Chromatography
Menge 20 μL
Regulatorischer Status RUO
Primär oder sekundär Primary
Gen-ID (Entrez) 114664, 289456, 51170
Zielspezies Mouse, Human, Rat
Inhalt und Lagerung -20°C
Produkttyp Antibody
Form Liquid
Isotype IgG
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.