Beschreibung
Short-chain alcohol dehydrogenases, such as HSD17B11, metabolize secondary alcohols and ketones.
Spezifikation
Spezifikation
| Antigen | HSD17B11 |
| Anwendungen | Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Klassifikation | Polyclonal |
| Konzentration | 0.21 mg/mL |
| Konjugat | Unconjugated |
| Zusammensetzung | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 |
| Gen | HSD17B11 |
| Gen-Zugriffsnummer | Q6AYS8, Q8NBQ5, Q9EQ06 |
| Gen-Alias | 17 beta HSD 11, 17 beta HSD XI, 17 BETA HSD11, 17 BETA HSDXI, 17betaHSD11, 17betaHSDXI, 17bHSD11, DHRS8, HSD17B11, PAN1B, RETSDR2, SDR16C2, UNQ207/PRO233 |
| Gensymbole | Hsd17b11 |
| Mehr anzeigen |