Learn More
Horst™ Heizkabel, Modell HS
Spezifikation
Spezifikation
| Abmessungen (L x B) | 5 lm |
| Abmessungen (L x B x H) | 5 lm |
| Elektrische Anforderungen | ∼230 V Spannung |
| Modell | HS |
| Länge (metrisch) Netzkabel | 5m |
| Produkttyp | Heizkabel |