Learn More
Abcam HRV14 3C (PreScission) Protease Agaroseperlen
Artikelnummer. 32115515 Alle ansehen Abcam Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mL
Packungsgröße:
5 Milliliter
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
32115515 5 mL 5 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Artikelnummer. 32115515 Lieferant Abcam Lieferanten-Nr. ab2868835mL
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 17-11-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
HRV14 3C (PreScission) Protease Agaroseperlen, ab286883 (früher bekannt als #M1029), werden durch kovalente Kopplung aktiver HRV14 3C Protease zu aktivierten 4%-Kreuzvernetzungsperlen agarose hergestellt.
HRV14 3C (PreScission) Protease Agaroseperlen, ab286883 (früher bekannt als #M1029), werden durch kovalente Kopplung aktiver HRV14 3C Protease zu aktivierten 4%-Kreuzvernetzungsperlen agarose hergestellt.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Menge 5 mL
Kennzeichnung RUO