Learn More
HRSP12 Rabbit anti-Human, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen HRSP12
Konzentration 0.27 mg/mL
Anwendungen Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Klassifikation Polyclonal
Konjugat Unconjugated
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
16850894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12930-1-AP-20UL
20 μL
133.80 CHF
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
16840894
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Proteintech
12930-1-AP-150UL
150 μL
381.34 CHF
150 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
Verfügbar ab: 14-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Product No. 12930-1-AP is a rabbit polyclonal antibody raised from human full-length UK114.
Endoribonuclease responsible for the inhibition of the translation by cleaving mRNA. Inhibits cell-free protein synthesis. Cleaves phosphodiester bonds only in single-stranded RNA.
Spezifikation
Spezifikation
HRSP12
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot
Unconjugated
Rabbit
Human, Rat
P52758, P52759
10247, 65151
HRSP12 Fusion Protein Ag3628
Primary
-20°C
RIDA
0.27 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
heat responsive protein 12, HRSP12, P14.5, PSP, Ribonuclease UK114, UK114, UK114 antigen homolog
Rida
IgG
Antigen Affinity Chromatography