Learn More
Proteintech HRP-konjugiertes Streptavidin
Artikelnummer. 17204896 Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
200 μl
Packungsgröße:
200 Mikroliter
Artikelnummer. 17204896
Marke: Proteintech SA000010200UL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Validiert für die folgenden Anwendungen: ELISA und WB
Das Protein Streptavidin wird aus Streptomyces avidinii aufgereinigt.
Spezifikation
Konjugat HRP
Menge 200 μl
Form Flüssig