Learn More
Proteintech HRP-konjugiertes Streptavidin
Alle ansehen Proteintech Produkte
Click to view available options
Menge:
500 μl
Packungsgröße:
500 Mikroliter
Spezifikation
Spezifikation
| Konjugat | HRP |
| Zusammensetzung | 0,01 M Natriumphosphat, 0,25 M NaCl, 50 % Glycerin, pH 7,6 mit 3 mg/ml BSA |
| Menge | 500 μl |
| Inhalt und Lagerung | Lagerung bei -20 °C. Stabil für ein Jahr nach dem Versand. |
| Form | Flüssig |
| Zur Verwendung mit (Anwendung) | ELISA, Western Blot. |
| Reinheits- oder Qualitätsgrad | Das Protein Streptavidin wird aus Streptomyces avidinii aufgereinigt. |