Beschreibung
HRP-Konjugatstabilisator – LifeXtend (ab270548) ist ein proprietäres Multikomponenten-Reagenziensystem, das Antikörper-HRP-Konjugate vor Instabilität, Mikrobrialangriffen und Denaturierung schützt und so die bestmögliche Leistung in Experimenten bei Raumtemperatur gewährleistet.
Das Produkt unterliegt Folgendem: Abcam Eingeschränkte Nutzungserklärung
Spezifikation
Spezifikation
| Menge | 1000 mL |
| Kennzeichnung | RUO |