Learn More
HRG 293T Cell Overexpression Lysate (Denatured), Abnova
Product Code. 16146391
missing translation for 'orderingAttributeHoverText'
Menge:
100 μl
missing translation for 'unitSize'
100 Mikroliter
Product Code. 16146391
missing translation for 'mfr': Abnova H00003273T01.100uL
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Western Blotting
Specifications
Zelllinie 293T
Zur Verwendung mit (Anwendung) Western Blot
Beschreibung HRG 293T Cell Transient Overexpression Lysate(Denatured)
Gen-Zugriffsnummer NM_000412
Molekulargewicht 57.86
pH-Bereich 6.8
Plasmid pCMV-HRG full-length
Qualitätskontrollen Transient overexpression cell Lysate was tested with Anti-HRG antibody (H00003273-B01) by western blotting
Menge 100 μl
Lagerungspuffer 1X Probenpuffer (50 mM Tris-HCl, 2 % SDS, 10 % Glycerin, 300 mM 2-Mercaptoethanol, 0,01 % Bromophenolblau)
Wirtsspezies Human
Inhalt und Lagerung Lagerung bei -80 °C. Aliquot, um wiederholtes Einfrieren und Autauen zu vermeiden.
Show More Show Less
compliance-icons
Product Identifier
  • 100UL HRG 293T Cell Transient Overexpression Lysat
Signal Word
  • Achtung
Hazard Category
  • Sensibilisierung der Haut Kategorie 1
Hazard Statement
  • H317-Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
Precautionary Statement
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P272-Kontaminierte Arbeitskleidung nicht außerhalb des Arbeitsplatzes tragen.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
Supplemental information
  • MIXTURE LIST-Enthält: Mercaptoethanol