Learn More
Abnova™ HPX Recombinant Protein
Artikelnummer. 16126381
Click to view available options
Menge:
10 μg
25 μg
Packungsgröße:
10 Mikrogramm
25 Mikrogramm
Artikelnummer. 16126381
Marke: Abnova™ H00003263P01.10ug
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
ELISA, Western Blotting (Recombinant Protein), Antibody Production, Protein Array
Spezifikation
Zugriffsnummer AAH05395
Zur Verwendung mit (Anwendung) Antibody Production, Protein Array, ELISA, Western Blot
Zusammensetzung 50mM Tris HCl, 10mM reduced Glutathione, pH 8 in the Elution Buffer
Gen-ID (Entrez) 3263
Molekulargewicht 53.6
Name HPX (Human) Recombinant Protein (P01)
pH-Bereich 8
Vorbereitungsmethode In vitro wheat germ expression system
Reinigungsverfahren Glutathione Sepharose 4 Fast Flow
Qualitätskontrollen 12.5% SDS-PAGE Stained with Coomassie Blue.
Menge 10 μg
Quelle Wheat Germ (in vitro)
Immunogen MARVLGAPVALGLWSLCWSLAIATPLPPTSAHGNVAEGETKADPDVTERCSDGWSFDATTLDDNGTMLFFKGEFVWKSHKWDRELISERWKNFPSPVDAAFRQGHNSVFLIKGDKVWVYPPEKKEKGYPKLLQDEFPGIPSPLDAAVECHRGECQAEGVLFFQGDREWFWDLATGTMKERSWPAVGNCSSALRWLGRYYCFQGNQFLRFDPVRGEVPPRYPRDVRDYFMPCPGRGHGHRNGTGHGNSICAVAHI
Lagerungsbedingungen Store at -80°C. Aliquot to avoid repeated freezing and thawing.
Gebräuchliche Bezeichnung HPX
Gensymbol HPX
Kreuzreaktivität Human
Spezies Wheat Germ (in vitro)
Rekombinant Recombinant
Proteinmarkierung GST
Form Solution