Learn More
Memmert™ HPP Klimakammer
Artikelnummer. 13447529 Alle ansehen Memmert Produkte
Click to view available options
Kapazität (metrisch):
750 l
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 13447529
Marke: Memmert™ HPP750
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
Temperaturbereich: 0 °C bis 70 ° C; relative Luftfeuchtigkeit (RH): 20 bis 90 %; Beleuchtung: Optionales Lichtmodul
  • Anpassbares multifunktionales Steuergerät mit digitalem PID-Mikroprozessor und 2 hochauflösenden TFT-Farbdisplays
  • 2 Pt100 Sensoren der Klasse A in einer 4-Leiter-Schaltung mit gegenseitiger Überwachung und Leistungsübernahme bei gleichem Temperaturwert
  • Feuchtigkeitsversorgung mit destilliertem Wasser aus externem Tank durch selbstansaugende Pumpe
  • Die aktive Be- und Entfeuchtung ist über ein digitales Display von 10 – 90 % relativer Luftfeuchtigkeit einstellbar, Displayauflösung 0.1 %, Einstellgenauigkeit 0.5 %
  • Digitaler Rückwärtszähler mit Sollzeiteinstellung, einstellbar von 1 Minute bis 99 Tage
  • Vollisolierte Edelstahltür mit 2-Punktverriegelung (Drucktürverschluss)
  • Innentür aus Glas
  • Gehäuserückwand aus verzinktem Stahl
  • Temperaturbereich: 0 bis 70 °C ohne Licht, 15 bis 40 °C mit Licht
  • Einstellungen in Deutsch/Englisch/Spanisch/Französisch
  • Drei frei wählbare Temperaturwerte, 2-Punkt-Feuchtekalibrierung: 20 und 90 % Luftfeuchtigkeit
  • Alarm bei Über- oder Untertemperatur, Heizfunktion wird bei Übertemperatur ausgeschaltet, Kühlfunktion wird bei Untertemperatur ausgeschaltet
  • Integrierte Fehlerdiagnose für Temperatur- und Feuchteregelung
Spezifikation
Alarmtypen Akustisch und visuell
Zertifizierung/Konformität CE
Reglertyp Multifunktionale PID-Mikroprozessorsteuerung
Kapazität (metrisch) 750 l
Kammermaterial Acero inoxidable
Beleuchtung Optional Light Module
Material Stainless Steel
Steckertyp Deutscher Typ
Relative Luftfeuchtigkeit 20 to 90%
Temperaturbereich (metrisch) 0 °C bis 70 °C
Typ Klimakammer
Display Doppeldisplay
Zur Verwendung mit (Anwendung) Analytische Chemie, Produktion, Mikrobiologie, forschende Chemie, Temperaturregelung, Lebensmittel und Getränke, Pharmazie, Bergbau
Rahmenmaterial Edelstahl
Feuchtigkeitsgenauigkeit 1 %
Luftfeuchtigkeitsbereich 20 und 90 %
Temperaturauflösung 0,1 °C
Temperatursensor 2 Pt100 Klasse A in 4-Leiterschaltung
Breite (metrisch) 1950 mm
Höhe (metrisch) 1726 mm
Innenhöhe (metrisch) 1200 mm
Innentiefe (metrisch) 600 mm
Versandgewicht (metrisch) 284 kg
Gewicht (metrisch) 234 kg
Elektrische Anforderungen 230 V, 50/60 Hz
Spannung 230 V
Wirkleistung 1.2 w
Frequenz 50/60 Hz