Beschreibung
- HPLC-Rack
- Speziell entwickelt zur Organisation von HPLC- und UHPLC-Systemen
- Aluminium-Sockel mit Profilen und vertikalen Schlitzen
- Schwerstahlkreuz
- Hochleistungsrollen, jeweils mit Steh-, Verriegelungs- und Justiervorrichtung
- Arbeitsplatte mit massiven Stahlauslegerkonsolen und horizontaler Aluminium-Querstange
- Alle Teile sind mit einer hellgrauen, matten Polyurethan-Pulverbeschichtung versehen.
- HPL-Arbeitsplatte, pastellgrau mit schwarzem Kern
Unterbauschrank:
- Feuerhemmende Spanplatte auf Rollen
- 1 Ausziehregal, untere Position
- Tür mit linkem Anschlag
- 400 x (500 + 20) x 630 mm H
- Die Rückseite ist belüftet, die Tür hat ein Frontgitter.
Safe Starter Set Multiport II:
- Material: PE-EX
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
- Chemikalienbeständigkeit: ++ sehr gut
- Leitfähigkeit: 106 Ohm
Sicheres Abfallrohr:
- Material: PTFE-EX
- Temperaturbeständigkeit: -200 °C bis +250 °C
- Chemikalienbeständigkeit: ++ sehr gut
- Leitfähigkeit: 106 Ohm
Tresorschrankhalterung GL25:
- Material: PE-EX
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
- Chemikalienbeständigkeit: ++ sehr gut
- Leitfähigkeit: 106 Ohm
Safe System Abfalldeckel LC:
- Material: PE-EX, PP
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
- Chemische Beständigkeit: ++ sehr gut
- Leitfähigkeit: 106 Ohm
Sicherer Entlüftungsschlauch:
- Material: PE-EX
- Temperaturbeständigkeit: -50 °C bis +80 °C
- Chemikalienbeständigkeit: ++ sehr gut
- Leitfähigkeit: 106 Ohm
Sichere Behälter:
- Mit S60/61-Gewinde (DIN60/61) zur Sammlung von flüssigen Abfällen
- Volumen in Litern: 10 L
- Hals: Schräg
- Material: PE-HD-EX
Sicherer Mini-Displaytisch:
- Alarmbox im Kunststoffgehäuse.
- Vorderseite mit Touch-Tasten und LED-Anzeigen zur Überwachung des Betriebs und des Füllstands der angeschlossenen Sensoren.
- Optischer und akustischer Hauptalarm, der beim Befüllen der Container ausgelöst wird und beim Erkennen eines leeren Containers wieder stoppt.
Sichere Signalkabel:
- Um beispielsweise eine Verbindung herzustellen Abfalldeckel mit elektronischer Füllstandsregelung oder Sensoren an einer Sicherheitsanzeige zur Überwachung des Füllstands.
- Kabellänge: 2 m
- Anschluss 1: Buchse
- Anschluss 2: Stecker
Spezifikation
Spezifikation
| Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
| Farbe | Hellgrau |
| Aufnahmevermögen | HPLC-Systeme, UHPLC-Systeme |
| Material | Stahl |
| Positionen | Keine |
| Form | Rechteckig |
| Stapelbar | Nein |
| Sterilität | Nicht steril |
| Breite (angloamerikanisch) | 27,6 in. |
| Höhe (angloamerikanisch) | 27,6 in. |
| Mehr anzeigen |