Learn More
Duran™ HPLC-Flaschen
Gemäß der USP-Norm. DURAN™ HPLC-Flaschen ermöglichen den sicheren Transfer flüssiger Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (geringere Verdunstung).
Marke:  Duran™ 1129820
Additional Details : Gewicht : 0.57000kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 10014432
  • 124.00 CHF / 2 Stück
Verfügbar ab
06-03-2020
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Problemlos ablesbare Skala und großes Beschriftungsfeld aus hochbeständiger, aufgebrannter Weißkeramik
  • Vollständiges System besteht aus: DURAN™ pressure plus Laborflasche mit Schraubverschluss (PP) mit 4 Anschlüssen, vier Schraubanschlüsse (schwarz, M8-Gewinde) und Silikonversiegelungen
  • Verbindung zu verschiedenen Schlauchdurchmessern (1.6 und 3.2 mm) sowie steriler Druckausgleichsets (Membranfilter 0.2 μm)
  • Nicht verwendete Anschlüsse können mit Blindversiegelungen aus Silikon versiegelt werden
Spezifikation
Spezifikation
1000 ml
Sicherer Transfer von flüssigen Medien innerhalb eines geschlossenen und sterilen Systems (reduzierte Verdampfung).
10/Packung
101 mm
GL 45
USP-Standard
Glass
Flasche aus HPLC
225 mm
4-Anschluss