Learn More
HPGD Mouse anti-Human, Clone: 3F1F5, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
133.80 CHF - 381.34 CHF
Spezifikation
Antigen | HPGD |
---|---|
Klon | 3F1F5 |
Konzentration | 1 mg/mL |
Anwendungen | Western Blot |
Klassifikation | Monoclonal |
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
16849005
|
Proteintech
66798-1-IG-20UL |
20 μL |
133.80 CHF
20 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
16839005
|
Proteintech
66798-1-IG-150UL |
150 μL |
381.34 CHF
150 Mikroliter |
Verfügbar ab: 14-05-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||||
Beschreibung
Prostaglandin inactivation. Contributes to the regulation of events that are under the control of prostaglandin levels. Catalyzes the NAD-dependent dehydrogenation of lipoxin A4 to form 15-oxo-lipoxin A4. Inhibits in vivo proliferation of colon cancer cells.Spezifikation
HPGD | |
1 mg/mL | |
Monoclonal | |
Liquid | |
RUO | |
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3 | |
15 PGDH, HPGD, PGDH, PGDH1, Prostaglandin dehydrogenase 1, SDR36C1 | |
HPGD | |
IgG2b | |
Protein A | |
Antibody |
3F1F5 | |
Western Blot | |
Unconjugated | |
Mouse | |
Human | |
P15428 | |
3248 | |
HPGD Fusion Protein Ag1499 | |
Primary | |
-20°C | |
HPGD |