Learn More
HPDL Rabbit anti-Human, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 20777-1-AP-20UL
Additional Details : Gewicht : 0.00010kg
 Lernen Sie weitere Varianten dieses
Artikelnummer. 16850345
  • 133.80 CHF / 20 Mikroliter
Verfügbar ab: 15-05-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
May have dioxygenase activity.
Spezifikation
Spezifikation
HPDL
Polyclonal
Unconjugated
HPDL
4 HPPD L, GLOXD1, HPDL, RP4 534D1.1
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
84842
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot, Immunofluorescence, Immunocytochemistry
0.25 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
Q96IR7
HPDL
HPDL Fusion Protein Ag14773